特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
稳定标记的内标,适用于 尿液、血清或血浆中的对乙酰氨基酚水平的 LC/MS 或 GC/MS 定量,以进行临床毒理学、同位素稀释方法、P450 研究和其他药物研究。对乙酰氨基酚(或对扑热息痛)是一种常用的非处方 COX 抑制剂,用于止痛和退烧。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
P-909-1ML | 4061834261766 |