重要文件
P-173
Supelco
1P-LSD solution
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H29N3O2
分子量::
379.50
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)