重要文件
I-039
Supelco
Isavuconazole solution
2 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H17F2N5OS
CAS號碼:
分子量::
437.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
2 mg/mL in acetonitrile
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
Fc1c(cc(cc1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI 密鑰
DDFOUSQFMYRUQK-RCDICMHDSA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2.0 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)