重要文件
880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C154H282N2O55P2
CAS號碼:
分子量::
3103.81
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
(TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)