化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870864P-1MG
870864P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CC([O-])=O
InChI 密鑰
UYRFXCMSNZHMJH-LJQANCHMSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870864P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3