重要文件
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C112H194N26O32
CAS號碼:
分子量::
2416.89
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 25 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Drug Delivery
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870340P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)