重要文件
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
N-dodecyl polysarcosine-25
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C87H152N26O25
CAS號碼:
分子量::
1962.30
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
(TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)