包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (870314C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870314C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870314C
濃度
10 mg/mL (870314C-25mg)
25 mg/mL (870314C-200mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H76O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(46)49-37-39(38-50-42(47)36-35-40(44)45)51-43(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,44,45)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChI 密鑰
VZGIZLLBNVAMQT-NYVOMTAGSA-N
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash