Key Documents
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
同義詞:
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H58D9NO4
CAS號碼:
分子量::
562.96
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids 860846P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
一般說明
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)