重要文件
860838P
Avanti
CER7-2′S,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860838P, powder
同義詞:
N(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H58D9NO5
CAS號碼:
分子量::
578.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860838P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860838P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H67NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-33(39)34(40)35-31(29-36)32(38)28-27-30(37)25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h27-28,30-33,36-39H,3-26,29H2,1-2H3,(H,35,40)/b28-27+/t30-,31+,32-,33+/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI 密鑰
FDCYWFADVRIZMH-OYEKWZFKSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860838P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)