重要文件
860695P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powder
同義詞:
D-glucosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H40D7NO7
CAS號碼:
分子量::
468.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860695P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (860695P)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI 密鑰
HHJTWTPUPVQKNA-NPKGTRIDSA-N
一般說明
Glucosyl(β) Sphingosine-d7 is a deuterated derivative of glucosyl(β) sphingosine.
生化/生理作用
Glucosyl sphingosine acts as a biomarker for Gaucher′s disease.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Glucosylsphingosine is a highly sensitive and specific biomarker for primary diagnostic and follow-up monitoring in Gaucher disease in a non-Jewish, Caucasian cohort of Gaucher disease patients
Rolfs A, et al.
Testing, 8(11) (2013)