重要文件
860398P
Avanti
18:0-d35 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 860398P, powder
同義詞:
1-十八烷酰-d35-sn-丙三基-3-胆碱磷酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H19NO7PD35
CAS號碼:
分子量::
558.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860398P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860398P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
一般說明
氘化脂肪酸经历了α碳上的氘向羰基即C2位的交换,因此将是在该位置上完全氘化和部分氘化的化合物的混合物。
溶血磷脂酰胆碱(Lyso PC)是一种具有生物活性的促炎性磷脂,是氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)的组成部分。它是在各种病理活动中产生的。
生化/生理作用
溶血磷脂酰胆碱(Lyso PC)被酵母蛋白Ypr140w酰化后产生磷脂酰胆碱(PC)。Lyso PC改变了许多细胞类型的功能,例如内皮细胞,平滑肌细胞,单核细胞,巨噬细胞和T细胞,并导致动脉硬化症和炎症性疾病的发展。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860398P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Role of Lysophosphatidylcholine (LPC) in Atherosclerosis
Takayuki M, et al.
Current Medicinal Chemistry, 14, 3209-3220 (2007)
Ypr140wp,?the yeast tafazzin', displays a mitochondrial lysophosphatidylcholine (lyso-PC) acyltransferase activity related to triacylglycerol and mitochondrial lipid synthesis
Testet E, et al.
The Biochemical Journal, 387 (2005)