重要文件
860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H88NO8P
CAS號碼:
分子量::
814.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)