重要文件
860346P
Avanti
14:0 PC-d58
Avanti Research - A Croda Brand, powder
同義詞:
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H14NO8PD58
CAS號碼:
分子量::
736.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860346P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860346P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)