重要文件
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research - A Croda Brand 857502P, powder
同義詞:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C38H74NO8P
CAS號碼:
分子量::
703.97
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 857502P
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H74NO8P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-23-27-37(40)44-32-36(33-46-48(42,43)45-30-29-39)47-38(41)28-24-20-17-18-22-26-35-31-34(35)25-21-8-6-4-2/h34-36H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)/t34?,35?,36-/m1/s1
InChI 密鑰
XMJNEOHBOWKSJE-QAVQJDDCSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857502P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)