重要文件
857411P
Avanti
IG4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
同義詞:
4-fluoro-N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H40FN3O3
CAS號碼:
分子量::
461.61
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (857411P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857411P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC=C2F)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H40FN3O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-28-26(33)24(19(2)31)30-25(32)23-18-20-21(27)15-14-16-22(20)29-23/h14-16,18-19,24,29,31H,3-13,17H2,1-2H3,(H,28,33)(H,30,32)/t19-,24+/m1/s1
InChI 密鑰
CQFMAVANBXIUEM-DVECYGJZSA-N
一般說明
IG4 is an analog of ceramide.
包裝
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe G L, et al.
Scientific reports, 6(1), 1-15 (2016)