化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840887C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840887C
濃度
10 mg/mL (840887C-25mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-46(48)53-43-45(44-54-56(50,51)52)55-47(49)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,45H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-44H2,1-2H3,(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t45-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZRYYQXRGXSHOSJ-GKSUZLNLSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3