Merck
全部照片(3)
重要文件
840101P
Avanti
蛋PA
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
L-α-磷脂酸(鸡蛋)(钠盐)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (840101P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840101P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840101P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840101P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI 密鑰
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
一般說明
磷脂酸是一种简单的碱性甘油磷脂。它是甘油的酯,C1和C2位有两个长链脂肪酸,C3位有磷酸。PA是通过磷脂酶D对甘油磷脂的水解作用合成的。
應用
鸡蛋PA适合用于:
  • 制备重组高密度脂蛋白(rHDL)和血清淀粉样蛋白A(SAA)
  • 在制备巨大的单层囊泡时作为带负电荷的脂质
  • 制备脂质体
生化/生理作用
磷脂酸(PA)参与磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸和心磷脂的合成。PA充当信号分子。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(840101P-200mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(840101P-25mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(840101P-500mg)
60 mL棕色广口螺旋盖玻璃瓶(840101P-1g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Muscle and Exercise Physiology (2018)
Effects of lipid composition on the structural properties of human serum amyloid A in reconstituted high-density lipoprotein particles
Takase H, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 221, 8-14 (2019)
Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes (1996)
Hepatitis B virus X protein induces size-selective membrane permeabilization through interaction with cardiolipin
You DG, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1861(4), 729-737 (2019)
Membrane permeabilization by trypanosome lytic factor, a cytolytic human high density lipoprotein
Harrington JM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(20), 13505-13512 (2009)