重要文件
790626C
Avanti
18:1(11-cis) PC
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,2-divaccenoyl -sn-glycero-3-phosphocholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H84NO8P
CAS號碼:
分子量::
786.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 25 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790626C-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)