重要文件
700388P
Avanti
Tauroallocholic Acid Sodium Salt
new
同義詞:
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt, Tauroallocholate sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H44NNaO7S
分子量::
537.68
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (pkg of 1 X 5MG (700388P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-10 to -25°C
應用
Lipids Research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700388P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)