重要文件
330723C
Avanti
15:0-18:1-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1,3-dipentadecanoyl-2-oleoyl-glycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C51H96O6
CAS號碼:
分子量::
805.30
分類程式碼代碼:
41141833
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-28-23-20-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,48H,4-24,27-47H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
YUNYDLOKHYJQAT-QPLCGJKRSA-N
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330723C-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)