材料
red polyethylene
接合處
joint: 29
包裝
pkg of 50 ea
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
Z759325-50EA | 4061837642722 |