重要文件
Z742454
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker MP and Incu-Mixer MP
holds 20 x 0.5 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
特點
holds 20 x 0.5 mL
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Benchmark Scientific BT1500-A05
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
法律資訊
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)