重要文件
Z740933
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
borosilicate glass
特點
class A
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
容量
10 mL
顏色
red
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)