重要文件
Z689955
Sigma-Aldrich
Aldrich® column clamp
size M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
尺寸
M
長度 × 直徑
211 mm × 11 mm , arm
顎容量
91-114 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Corrosion resistant stainless steel. Ideal for holding chromatography columns and large cylindrical glassware. A large, flat thumbscrew/worm drive permits maximum tightening or removal in minimum time.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)