重要文件
Z680222
Titanium tweezers
Style 3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
27112105
NACRES:
MA.01
製造商/商標名
Aven
總長度
4.75 in. (121 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Titanium tweezers do not shed particles like stainless steel tweezers. Titanium is light weight, high strength, non-magnetic material.
  • Lightweight (high strength to weight ratio)
  • Zero magnetic retentively
  • Temperature resistant to 800 °F
  • Chemical and corrosion resistant
  • Non-solder adhesive
  • Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 8
1 of 8
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z680222-1EA4061826711385