Key Documents
Z647314
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 500 mL
同義詞:
3200/14MP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
特點
graduations 5.0 mL
體積測量範圍
500 mL
高度
390 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)