重要文件
Z561452
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 100 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
接合處
joint ST/NS10/30
描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °C
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-10-150 °C
長度
350 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)