Key Documents
Z556599
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
尺寸
L
描述
3-prong
長度 × 直徑
127 mm × 11 mm , arm
顎容量
0-72 mm
尖叉寬度
29 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)