重要文件
Z547174
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
盤直徑
90 mm
漏斗容量
600 mL
閥桿直徑
22 mm
孔徑
10-20 μm porosity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)