重要文件
Z544450
Molymod® 分子模型组合
teacher/researcher set, organic
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
60104506
NACRES:
NB.17
特點
no. of atoms 111
no. of bonds 140
製造商/商標名
Molymod MMS-003
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
高质量的Molymod分子模型组合可供学生、教师和研究人员使用。亦可以使用其他模型组合进行升级或定制,有关详细信息,请访问sigma-aldrich.com,并在我们的搜索引擎中输入 Molymod
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南
(38) Black carbon atom parts: (24) tetrahedral, (6) trigonal bipyramidal, (6) trigonal, (2) two-hole linear
(12) Red two-hole angular oxygen atom parts
(40) White single-hole hydrogen atom parts
(4) Blue tetrahedral nitrogen atom parts
(2) Yellow sulfur atom parts: (1) tetrahedral, (1) octahedral
(4) Purple tetrahedral phosphorus atom parts
(8) Green single-hole halogen atom parts
(3) Grey metal atom parts: (2) single-hole, (1) two-hole angular
(18) Lone pair 2D paddles: (6) pink, (6) purple, (6) beige
(55) Medium-length 19mm grey links
(25) Flexible long 30mm grey links
(60) Short 2mm white links
Link remover tool
Storage box
Instructions
法律資訊
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)