重要文件
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
同義詞:
bottle reagent, reagent bottles
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
接合處
joint: ST/NS19/22
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
125 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)