重要文件
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.76
製造商/商標名
Glas-Col 104A PL524
溫度測量範圍
0-750 °C
長度
6 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
法律資訊
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)