重要文件
Z516228
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 29/32 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (3)
高度
380 mm
浸没深度
75 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)