Key Documents
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
natural rubber
thimble blue
包裝
pkg of 24 ea
製造商/商標名
200-3A
燈泡內徑
7 mm
容積
3 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3