重要文件
Z503231
Sigma-Aldrich
Funnel holder
Double
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
high-density polyethylene
特點
Holds 1 x 25 to 152 mm diameter funnel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18242-0000
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Holds 76 to 152 mm diameter funnels. Comes with removable inner ring that can hold smaller funnels between 25 to 76 mm.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z503231-1EA4061832265339