推薦產品
接合處
joint 10/30
包裝
pkg of 50 ea
pkg of
製造商/商標名
Glindemann K10
溫度測量範圍
≤250 °C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- 这种窄环密封圈是PTFE连接套的替代品
- 为空气和湿度敏感化合物提供无脂保护
- 可在真空条件下长期储存
- 可轻松滑入中等和全长锥形接头
- 可与Keck®夹和类似的金属接头夹一起使用
法律資訊
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH