重要文件
Z500070
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
white low-density polyethylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F36831-0001
把手長度
36 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)