重要文件
Z421952
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
double stack, joint: SJ 75/50
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: SJ75/50
總高度
1070 mm
表面積
7015 cm2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)