重要文件
Z415596
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
側臂長度
150 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)