重要文件
Z414379
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock on side-arm
joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
材料
PTFE stopcock
接合處
joint: ST/NS24/40
入口直徑
14 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)