重要文件
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104804
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Büchi 032341
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With Combi-clip.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)