材料
black gloves
butyl rubber
尺寸
XL
無菌
non-sterile
特點
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
Best Manufacturing 878-10
長度 × 厚度
350 mm × 0.70 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
- 防渗透
- 防水
- 触感和性能优越
- 抗气体和水蒸气渗透
- 无支撑、耐用、100%丁基橡胶
- 注塑成型工艺
- 卷边袖口贴合手臂
- 灵活耐用
- 对酮、酸、碱、异氰酸和气体的耐受性优异
法律資訊
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.