重要文件
Z334499
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/23
同義詞:
FR25/1S/1A
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合處
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Quickfit FR25/1S/1A
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
77 mm
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
One vertical central neck and one angled side neck
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z334499-1EA4061832830988