重要文件
Z320102
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 18.0 - 19.0 mm diameter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
特點
couples 18.0 - 19.0 mm diameter
製造商/商標名
Quickfit
存貨情形
not available in USA and Canada
接頭
28 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)