重要文件
Z317403
Duran® desiccator
I.D. 100 mm
同義詞:
247814603
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
187 mm
內徑
100 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Flat flange, and cover with knob.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)