重要文件
Z314323
带有可互换组件的 FORTUNA ® Optima 玻璃注射器
capacity 3 mL, glass Luer tip style
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
borosilicate glass
特點
autoclavable
graduated 0.1 mL
製造商/商標名
Fortuna Graf
容量
3 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 可互换的筒和活塞
  • 两侧凸缘扁平,防止注射器滚动
  • 活塞末端的彩色环便于体积测量
  • H 标记,证明符合性
玻璃鲁尔接口
- 标准鲁尔座
鲁尔锁 -玻璃注射器上的金属鲁尔锁尖端,易于扭转将鲁尔针锁定到注射器上
法律資訊
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)