重要文件
Z304352
Quickfit® dropping funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
同義詞:
D1/22
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS19/26
製造商/商標名
Quickfit D1/22
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)