重要文件
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
同義詞:
FR250/3S/22P
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合處
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Quickfit FR250/3S/22P
存貨情形
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
高度
130 mm
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)