推薦產品
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit FC 7/23
存貨情形
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
長度
300 mm
表面積
200 cm2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited